Key Documents
1.93667
Supelco
Potassium hexacyanoferrate(III)
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Potassium hexacyanoferrate(III)
About This Item
Formula condensata:
K3[Fe(CN)6]
Numero CAS:
Peso molecolare:
329.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Nome Commerciale
EMPLURA®
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2