Documenti
125154
Millipore
Fractogel® EMD COO- (M)
RoboColumn Fractogel® COO (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinonimo/i:
RoboColumn Fractogel® COO (M) 0.6ml
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
ligand
(Carboxyethyl)
Livello qualitativo
Materiali
polypropylene housing
Nome Commerciale
Fractogel®
Forma fisica
prepacked column
Parametri
≤8 bar pressure
~300 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 30 mm
Volume
0.6 mL
Gruppo funzionale matrice
Methacrylate
Dimens. media particelle
40-90 μm
Capacità
~100 mL, resin binding capacity
applicazioni
mAb
recombinant protein
vaccine development
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
5 x 30mm
Note legali
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany