Documenti fondamentali
1221-60050
Millipore
Sacca autoclavabile NovaSeptum®
Autoclavable Application; 50mL
Sinonimo/i:
General sampling, autoclavable application, 50 mL
Scegli un formato
50 PKG
4.697,00 €
4.697,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
4.697,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
4.697,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Materiali
316L stainless steel cannula (ASTM)
polyester body
polypropylene bag
silicone septum (medical grade platinum-cured)
silicone tubing
Livello qualitativo
Misura ago
1.0 mm
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Parametri
-20-125 °C max. temp.
0.3 bar max. sampling pressure (4.35 psi)
50 mL sample volume
Impurezze
≤2.15 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Raccordi
inlet septum unit (with a 1 mm needle)
male Luer outlet fitting
Descrizione generale
Il singolo campionamento è fondamentale durante l'intero processo di produzione. Un risultato impreciso o un falso positivo può portare alla quarantena e alla necessità di ripetere l′analisi.
Con Con la sacca autoclavabile NovaSeptum® la contaminazione non costituisce più un pericolo. Ideale per processi asettici e sterili, il design a tenuta ermetica evita la contaminazione del campione dal punto di prelievo fino al momento dell′analisi. Il design compatto di NovaSeptum® è privo di zone di arresto del flusso, in modo da evitare la perdita di materiale prezioso.
La vasta gamma di raccordi standard e personalizzati garantisce la possibilità di raccogliere campioni ovunque necessario. Le unità di campionamento ad alta purezza sono particolarmente adatte per le analisi di sterilità, le analisi chimiche e tutte quelle applicazioni che richiedono una bassissima affinità per proteine, carboidrati complessi o piccole molecole. Sono disponibili come sacche appiattite, per potere essere conservate e appese con facilità.
Applicazioni
Test di sterilità, analisi chimica e quando sia necessario sterilizzare il recipiente in autoclave
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
Minimo 25 kGy di irradiazione beta (e-beam) conformemente alla norma ISO 11137 TIR N. 27
Altre note
Consultare la Dichiarazione sull′origine animale
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany