Documenti fondamentali
1.08326
Supelco
Toluene
dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv
Sinonimo/i:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-625-9
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
DNA amplification: suitable
applicazioni:
peptide synthesis
P. ebollizione:
110-111 °C (lit.)
Tensione di vapore:
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
DNA amplification: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.01% Benzene (GC)
≤0.05% Ethylbenzene (GC)
≤0.1% Xylene (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤10 mg/L
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
Viscosità cinematica
0.7 cSt(20 °C)
P. ebollizione
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 4 °C
Solubilità
0.52 g/L
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Benzene (GC): ≤ 0.01 %
Ethylbenzene (GC): ≤ 0.05 %
Xylene (GC): ≤ 0.1 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
Note legali
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Toluene analytical standard
Supelco
89680
Toluene