Merck
1.02491
Chemizorb® H⁺
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
pH
9.0-12.0 (50 g/L in H2O, aqueous suspension)
Quality Segment
mp
1093 °C
General description
Absorbent and neutralizer for spilled acids, with indicator
Preparation Note
Store at +5°C to +30°C.
Legal Information
CHEMIZORB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chemizorb® H⁺