07-473-AF555
Anti-trimethyl Histone H3 (Lys4) Antibody, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
H3K4me3, H3.3B, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3A, Lys4 trimethylated, H3 histone, family 3B, Lys4 trimethylated, Histone H3, Lys4 trimethylated
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
trimethylation (Lys4)
Informazioni sul gene
human ... HIST1H3F(8968)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-473) is shown to be suitable also for dot blot, chromatin immunoprecipitation (ChIP), ChIP-seq, and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected histone H3 Lys4 trimethylation in HepG2 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2