07-1385
Anti-Lin28 Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
RNA-binding protein LIN-28
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIN28A(79727)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Independent lab validated this antibody in immunoprecipitation. The antibody immunoprecipitated Lin28 from Tera-2 embryonic carcinoma and mouse ES cells using 2μL of antibody per reaction.
Epigenetics & Nuclear Function
Signaling Neuroscience
RNA Metabolism & Binding Proteins
RNA Binding Protein (RBP)
Qualità
This lot detected Lin28 at 1:1,000 dilution in Tera-2 embryonic carcinoma cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Esclusione di responsabilità
WGK 1