05-572
Anti-Caspase 9 Antibody, clone 96-2-22
clone 96-2-22, Upstate®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
96-2-22, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASP9(842)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1