Documenti fondamentali
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
About This Item
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
InChI
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)