Documenti fondamentali
KEY458251333
Key Organics / BIONET
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.11
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-bromo-4-(4-fluorophenoxy)aniline
Inchi Code
1S/C12H9BrFNO/c13-11-7-9(15)3-6-12(11)16-10-4-1-8(14)2-5-10/h1-7H,15H2
InChI
FSTQDWCIBNUNGP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11P-242
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11P-242
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)