Documenti
KEY240887140
Key Organics / BIONET
1-bromo-4-chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
304.45
Numero MDL:
Punto di fusione
58 - 60
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2BrClF3NO2/c8-4-1-3(7(10,11)12)5(9)2-6(4)13(14)15/h1-2H
InChI
COXWQBVLBUBRPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/KD-0771
Melting Point
58 - 60
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/KD-0771