Documenti
ENAH97BF9612
Enamine
benzyl N-[(2R,3R,4S,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-1-oxohexan-2-yl]carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
313.31
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-deoxy-D-glucose
Inchi Code
1S/C14H19NO7/c16-6-10(12(19)13(20)11(18)7-17)15-14(21)22-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-6,10-13,17-20H,7-8H2,(H,15,21)/t10-,11+,12+,13+/m0/s1
InChI
GLXPSFVNAPWXDF-UMSGYPCISA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12611824