Documenti
ENAH95E728DE
Enamine
7-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.15
Numero MDL:
Punto di fusione
211-214
Iupac Name
7-fluoro-1H-indole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6FNO/c10-8-3-1-2-7-6(5-12)4-11-9(7)8/h1-5,11H
InChI
AHVRLLVALCYEEP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2999712
Melting Point
211-214
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2999712