ENAH6591F647
Enamine
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
About This Item
Iupac Name
1-chloro-4-methylisoquinolin-6-amine
Inchi Code
1S/C10H9ClN2/c1-6-5-13-10(11)8-3-2-7(12)4-9(6)8/h2-5H,12H2,1H3
InChI
SNYOEBNDOCHYMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7431580
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)