Documenti fondamentali
ENAH58168508
Enamine
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.12
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
InChI
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)