ENAH5802EB4A
Enamine
1-fluorobicyclo[3.3.1]nonan-3-one
About This Item
Iupac Name
1-fluorobicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C9H13FO/c10-9-3-1-2-7(5-9)4-8(11)6-9/h7H,1-6H2
InChI
SMRRHXWTCQFVAD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745912
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745912
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)