Documenti fondamentali
ENAH57C5D71E
Enamine
4-(dimethylphosphoryl)benzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-(dimethylphosphoryl)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H10ClO3PS/c1-13(2,10)7-3-5-8(6-4-7)14(9,11)12/h3-6H,1-2H3
InChI
XHLWWVXLRRMCPG-UHFFFAOYSA-N
Purity
85
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6751021
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)