ENAH38A2DB04
Enamine
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-7354412-50MG
362,20 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-7354412-50MG
362,20 €
Iupac Name
methyl 3-(azetidin-3-yloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO3.ClH/c1-14-11(13)8-3-2-4-9(5-8)15-10-6-12-7-10;/h2-5,10,12H,6-7H2,1H3;1H
InChI
HBVDTGWJSMRKOR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7354412
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)