Documenti fondamentali
ENAH38A2D913
Enamine
(4-cyano-1,1-dioxo-1lambda6-thian-4-yl)methanesulfonamide
Scegli un formato
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
SKU del venditore: EN300-6764855-100MG
461,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
461,00 €
250 MG
640,40 €
500 MG
983,60 €
1 G
1.247,50 €
2.5 G
2.401,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.32
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6764855-100MG
461,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-cyano-1,1-dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H12N2O4S2/c8-5-7(6-15(9,12)13)1-3-14(10,11)4-2-7/h1-4,6H2,(H2,9,12,13)
InChI
RBSUHGSJXBBNQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6764855
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)