Documenti fondamentali
ENAH304DD037
Enamine
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
[2-(3-chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Inchi Code
1S/C10H12ClN/c11-9-3-1-2-7(4-9)10-5-8(10)6-12/h1-4,8,10H,5-6,12H2
InChI
KCIZHIBGICXAIM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1253885
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)