Documenti fondamentali
ENAH3035E5D3
Enamine
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.74
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
4-(dimethylamino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H19NO2.ClH/c1-12(2)11-6-3-10(4-7-11,5-8-11)9(13)14;/h3-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
InChI
MGWAEKOIMCIYKA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6496593
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)