ENAH3035E40F
Enamine
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-6494901-100MG
461,00 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-6494901-100MG
461,00 €
Iupac Name
tert-butyl 3-oxo-7-oxa-1-azaspiro[4.4]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H19NO4/c1-11(2,3)17-10(15)13-7-9(14)6-12(13)4-5-16-8-12/h4-8H2,1-3H3
InChI
CZZKIJGSOVUQKH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6494901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)