Documenti fondamentali
ENAH2C5585DB
Enamine
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
SKU del venditore: EN300-6489913-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
448,00 €
250 MG
622,20 €
500 MG
955,00 €
1 G
1.212,40 €
2.5 G
2.333,00 €
5 G
3.428,90 €
10 G
5.063,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.62
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-6489913-100MG
448,00 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(azetidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO3.ClH/c1-9-6(8)4-10-5-2-7-3-5;/h5,7H,2-4H2,1H3;1H
InChI
BVGYZFUEJVLOHH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6489913
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)