Documenti
ENAH2C557C33
Enamine
rac-(1R,3S)-3-(piperidine-1-carbonyl)cyclopentan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.29
Numero MDL:
Iupac Name
((1S,3R)-3-aminocyclopentyl)(piperidin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H20N2O/c12-10-5-4-9(8-10)11(14)13-6-2-1-3-7-13/h9-10H,1-8,12H2/t9-,10+/m0/s1
InChI
WAHDPUARNKQMPS-VHSXEESVSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6477224