Documenti fondamentali
ENAH11E00ED8
Enamine
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propanal
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-9-6-8(4-3-5-12)7-10(15-2)11(9)13/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI
DPEYEJOFAHQWJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1841089
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)