Documenti
ENAH11DD2819
Enamine
(4-iodo-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.01
Numero MDL:
Punto di fusione
74-76
Iupac Name
(4-iodo-5-methyl-3-isoxazolyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H6INO2/c1-3-5(6)4(2-8)7-9-3/h8H,2H2,1H3
InChI
DNXUUFMHWSRECW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725526
Melting Point
74-76
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1725526