Documenti
ENAH11DD1C2F
Enamine
2-phenylcyclopent-2-en-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.2
Numero MDL:
Punto di fusione
72-73
Iupac Name
2-phenylcyclopent-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C11H10O/c12-11-8-4-7-10(11)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-7H,4,8H2
InChI
VHRGUJICHLPTDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719881
Melting Point
72-73
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1719881