Passa al contenuto
MilliporeSigma
Tutte le immagini(1)
Documenti fondamentali
ENAH049F226A
Enamine
{7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanamine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.73
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
(7,7-dimethylbicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H19N.ClH/c1-9(2)8-3-5-10(9,7-11)6-4-8;/h8H,3-7,11H2,1-2H3;1H
InChI
APBAYGUMXDGWKR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663625
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1663625
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)