Documenti fondamentali
ENAH03BC1640
Enamine
azetidin-3-yl N-methylcarbamate hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
SKU del venditore: EN300-1387172-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
5 G
3.735,70 €
10 G
5.519,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.61
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-1387172-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
azetidin-3-yl methylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H10N2O2.ClH/c1-6-5(8)9-4-2-7-3-4;/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,6,8);1H
InChI
ZUIWRPYQXZEDEM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1387172
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)