Documenti fondamentali
ENAH03A016ED
Enamine
rac-1-tert-butyl 3-methyl (3R,4R)-4-(fluorosulfonyl)pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.33
Numero MDL:
Iupac Name
1-(tert-butyl) 3-methyl (3S,4S)-4-(fluorosulfonyl)pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C11H18FNO6S/c1-11(2,3)19-10(15)13-5-7(9(14)18-4)8(6-13)20(12,16)17/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m1/s1
InChI
VYHMJJDVFDVBMK-HTQZYQBOSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378515
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378515