Documenti fondamentali
ENAH03858BC5
Enamine
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.17
Numero MDL:
Iupac Name
2-(3-amino-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-4-2-5(7)9-10(4)3-6(8)11/h2H,3H2,1H3,(H2,7,9)(H2,8,11)
InChI
FMGSYWXMDFXXLN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-783369
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)