Documenti fondamentali
ENAH0385601D
Enamine
tert-butyl 4-cyano-3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.26
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
tert-butyl 4-cyano-3-oxo-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H16N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-5-4-8(6-12)9(14)7-13/h8H,4-5,7H2,1-3H3
InChI
TZSKJTYCMOGQAE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-395583
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)