Documenti fondamentali
ENA964467390
Enamine
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
SKU del venditore: EN300-215889-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
349,20 €
100 MG
498,70 €
250 MG
692,40 €
500 MG
1.064,20 €
1 G
1.352,80 €
2.5 G
2.608,60 €
5 G
3.838,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.14
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-215889-50MG
349,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
7-fluoro-1-benzofuran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FO3/c10-7-2-1-6(9(11)12)5-3-4-13-8(5)7/h1-4H,(H,11,12)
InChI
KELIAGSOLXPTAY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215889
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)