Documenti fondamentali
ENA947397968
Enamine
6-amino-5-hydroxy-2H-1,3-benzoxathiol-2-one
Scegli un formato
50 MG
787,30 €
100 MG
1.014,80 €
250 MG
1.429,50 €
500 MG
2.223,80 €
1 G
2.838,70 €
2.5 G
5.521,90 €
5 G
8.149,20 €
SKU del venditore: EN300-378570-50MG
787,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
787,30 €
100 MG
1.014,80 €
250 MG
1.429,50 €
500 MG
2.223,80 €
1 G
2.838,70 €
2.5 G
5.521,90 €
5 G
8.149,20 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.19
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-378570-50MG
787,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
6-amino-5-hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
Inchi Code
1S/C7H5NO3S/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)12-7(10)11-5/h1-2,9H,8H2
InChI
CLBPUJRZHZQUCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378570
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-378570
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)