Documenti fondamentali
ENA947388090
Enamine
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Scegli un formato
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
SKU del venditore: EN300-78704-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1.845,50 €
5 G
2.708,70 €
10 G
3.995,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-78704-100MG
363,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-cyclopentyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H14N2O/c1-12-6-9(7-13)10(11-12)8-4-2-3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
InChI
GHQGKTGUNDFKTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-78704
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)