Documenti fondamentali
ENA638599271
Enamine
7-amino-3,4-dihydro-2H-1,4-benzothiazin-3-one
Scegli un formato
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1.194,20 €
2.5 G
2.296,60 €
5 G
3.376,90 €
10 G
4.987,60 €
SKU del venditore: EN300-352259-100MG
444,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
444,10 €
250 MG
613,10 €
500 MG
940,70 €
1 G
1.194,20 €
2.5 G
2.296,60 €
5 G
3.376,90 €
10 G
4.987,60 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-352259-100MG
444,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
156-157
Iupac Name
7-amino-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-4-8(11)10-6/h1-3H,4,9H2,(H,10,11)
InChI
BWVCFRAIWIZNNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Melting Point
156-157
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-352259
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)