Documenti
ENA638586504
Enamine
1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.28
Numero MDL:
Punto di fusione
128-130
Iupac Name
1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C8H13N3O2S/c9-14(12,13)8-5-10-11(6-8)7-3-1-2-4-7/h5-7H,1-4H2,(H2,9,12,13)
InChI
LYQPLCAVOWEOFE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273390
Melting Point
128-130
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-273390