Documenti fondamentali
ENA514506597
Enamine
2-isocyanatooxane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.14
Numero MDL:
Iupac Name
2-isocyanatotetrahydro-2H-pyran
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c8-5-7-6-3-1-2-4-9-6/h6H,1-4H2
InChI
VXVWIRKAABQIGS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-274207
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)