Documenti fondamentali
ENA497678444
Enamine
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
Scegli un formato
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
433,70 €
1 G
542,90 €
2.5 G
1.020,00 €
5 G
1.486,70 €
10 G
2.183,50 €
SKU del venditore: EN300-253294-100MG
217,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
217,90 €
250 MG
292,00 €
500 MG
433,70 €
1 G
542,90 €
2.5 G
1.020,00 €
5 G
1.486,70 €
10 G
2.183,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.68
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-253294-100MG
217,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-(3-aminophenyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-7(10(12)13-2)8-4-3-5-9(11)6-8;/h3-7H,11H2,1-2H3;1H
InChI
UQYSCZUQBZZHAP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253294
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)