Documenti fondamentali
ENA497374474
Enamine
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.66
Numero MDL:
Iupac Name
(2-chloro-6-fluorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7ClFNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI
HZXUSJFMOMJRJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-252377
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)