Documenti fondamentali
ENA497372859
Enamine
1-chloro-8-methylisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
Punto di fusione
78-79
Iupac Name
1-chloro-8-methylisoquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClN/c1-7-3-2-4-8-5-6-12-10(11)9(7)8/h2-6H,1H3
InChI
NUJXXDFSXKXXLS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121715
Melting Point
78-79
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121715