Documenti fondamentali
ENA465562020
Enamine
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Scegli un formato
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
SKU del venditore: EN300-233906-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
341,40 €
100 MG
485,70 €
250 MG
675,50 €
500 MG
1.038,20 €
1 G
1.317,70 €
2.5 G
2.538,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.73
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-233906-50MG
341,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-9-11-7-4-8-12(11)10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2;1H
InChI
SOXVPHRQQOWMIP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)