Documenti fondamentali
ENA458431652
Enamine
3-ethyl-1,2-oxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.13
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
3-ethyl-5-isoxazolecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-2-5-3-6(4-8)9-7-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI
AEPZJXAUBJAZMK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-232428
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)