Documenti fondamentali
ENA448969625
Enamine
2-(1H-pyrazol-4-yl)ethan-1-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
2-(1H-pyrazol-4-yl)ethanamine
Inchi Code
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-8-4-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI
FUIJRCNCJHRODM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215900
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215900
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)