Documenti fondamentali
ENA447957284
Enamine
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
Scegli un formato
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
SKU del venditore: EN300-206591-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
380,40 €
250 MG
527,30 €
500 MG
802,90 €
1 G
1.017,40 €
2.5 G
1.949,50 €
5 G
2.863,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.27
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-206591-100MG
380,40 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-sulfamoylpentanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO4S/c1-3-5-6(13(8,10)11)7(9)12-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H2,8,10,11)
InChI
NPOIIWDJECIGHW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-206591
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)