Documenti
ENA447956345
Enamine
2,3-dihydrospiro[indene-1,2'-[1,4]oxazolidine]-3',5'-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Punto di fusione
163-164
Iupac Name
2,3-dihydrospiro[indene-1,5'-oxazolidine]-2',4'-dione
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-9-11(15-10(14)12-9)6-5-7-3-1-2-4-8(7)11/h1-4H,5-6H2,(H,12,13,14)
InChI
MTKSAHMQKUSQJR-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204441
Melting Point
163-164
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204441