Documenti fondamentali
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
Scegli un formato
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
SKU del venditore: EN300-177799-50MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
436,30 €
100 MG
627,40 €
250 MG
877,00 €
500 MG
1.355,40 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.06
Numero MDL:
SKU del venditore: EN300-177799-50MG
436,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Punto di fusione
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
InChI
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Melting Point
86-88
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)