Documenti
ENA394767951
Enamine
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.69
Numero MDL:
Punto di fusione
249-252
Iupac Name
3-cyclohexyl-1,1,1-trifluoropropan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H16F3N.ClH/c10-9(11,12)8(13)6-7-4-2-1-3-5-7;/h7-8H,1-6,13H2;1H
InChI
UOUDFSNNKOGICZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201
Melting Point
249-252
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130201