ENA390552923
Enamine
2-(dimethylamino)quinoline-4-carboxylic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: EN300-126681-100MG
250,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: EN300-126681-100MG
250,40 €
Iupac Name
2-(dimethylamino)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O2/c1-14(2)11-7-9(12(15)16)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,1-2H3,(H,15,16)
InChI
NGJFDFAIRAKMPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126681
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)