Documenti fondamentali
ENA390347517
Enamine
1-(2,6-dimethylpyridin-4-yl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-(2,6-dimethyl-4-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-6-4-9(8(3)11)5-7(2)10-6/h4-5H,1-3H3
InChI
FLQWILGTHKHWNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126484
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)